Stampa…
6-Chloro-5-iodo-2-(methylsulphonyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51796-100MG OR51796-250MG
APOSOR51796-100MGEA 58 EUR
APOSOR51796-100MG APOSOR51796-250MG
6-Chloro-5-iodo-2-(methylsulphonyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 95%
6-Chloro-5-iodo-2-(methylsulphonyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formula: C₇H₅ClIN₃O₂S
Peso molecolare: 357.556 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28965894
CAS Number: 1394373-18-2