Stampa…
(2R,6R)-2,6-Dimethylmorphline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2R,6R)-2,6-Dimethylmorpholine
OR51787-250MG OR51787-1G
APOSOR51787-250MGEA 277 EUR
APOSOR51787-250MG APOSOR51787-1G
(2R,6R)-2,6-Dimethylmorphline 97%
(2R,6R)-2,6-Dimethylmorphline
Formula: C₆H₁₃NO
Peso molecolare: 115,174 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18250270
CAS Number: 171753-74-5