Stampa…
trans-2,6-Dimethylmorpholine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR51786-1G OR51786-250MG
APOSOR51786-1GEA 228 EUR
APOSOR51786-1G APOSOR51786-250MG
trans-2,6-Dimethylmorpholine
trans-2,6-Dimethylmorpholine
Formula: C₆H₁₃NO
Peso molecolare: 115,174 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09953181
CAS Number: 6485-45-6
UN: 1760
ADR: 8,III