Stampa…
5-Hydroxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Hydroxy-N-methylpicolinamide, 5-Hydroxy-2-(methylcarbamoyl)pyridine
OR51785-1G OR51785-250MG
APOSOR51785-1GEA 326 EUR
APOSOR51785-1G APOSOR51785-250MG
5-Hydroxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
5-Hydroxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,151 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11977447
CAS Number: 859538-76-4