Stampa…
5-Bromo-3-hydroxy-2-methoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-methoxypyridin-3-ol, 5-Bromo-3-hydroxypyridin-2-yl methyl ether
OR51784-100MG OR51784-500MG
APOSOR51784-100MGEA 87 EUR
APOSOR51784-100MG APOSOR51784-500MG
5-Bromo-3-hydroxy-2-methoxypyridine
5-Bromo-3-hydroxy-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₆BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18256269
CAS Number: 1211589-04-6