Stampa…
2,3-Dichloro-4-hydroxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dichloropyridin-4-ol
OR51779-1G OR51779-5G
APOSOR51779-1GEA 263 EUR
APOSOR51779-1G APOSOR51779-5G
2,3-Dichloro-4-hydroxypyridine
2,3-Dichloro-4-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃Cl₂NO
Peso molecolare: 163,989 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16610774
CAS Number: 1174047-06-3