Stampa…
2-(Aminomethyl)-5-hydroxypyridine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-(Aminomethyl)pyridin-3-ol hydrochloride, (5-Hydroxypyridin-2-yl)methylamine hydrochloride
OR51778-1G OR51778-250MG
APOSOR51778-1GEA 270 EUR
APOSOR51778-1G APOSOR51778-250MG
2-(Aminomethyl)-5-hydroxypyridine hydrochloride 95%
2-(Aminomethyl)-5-hydroxypyridine hydrochloride
Formula: C₆H₈N₂O·ClH
Peso molecolare: 160,601 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17214179
CAS Number: 1276056-66-6