Stampa…
2-Bromo-5-chloro-4-hydroxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-5-chloropyridin-4-ol
OR51774-1G OR51774-250MG
APOSOR51774-1GEA 281 EUR
APOSOR51774-1G APOSOR51774-250MG
2-Bromo-5-chloro-4-hydroxypyridine
2-Bromo-5-chloro-4-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃BrClNO
Peso molecolare: 208,44 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189879
CAS Number: 1196145-66-0