Stampa…
Ethyl 5-hydroxynicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Ethoxycarbonyl)-5-hydroxypyridine, Ethyl 5-hydroxypyridine-3-carboxylate
OR51770-1G OR51770-250MG
APOSOR51770-1GEA 43.5 EUR
APOSOR51770-1G APOSOR51770-250MG
Ethyl 5-hydroxynicotinate
Ethyl 5-hydroxynicotinate
Formula: C₈H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00510027
CAS Number: 59288-38-9