Stampa…
4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51769-25G OR51769-5G OR51769-1G
APOSOR51769-25GEA 136 EUR
APOSOR51769-25G APOSOR51769-5G APOSOR51769-1G
4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid 97%
4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid
Formula: C₇H₅NO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066478
CAS Number: 499-51-4