5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Bromo-3-methylpicolinaldehyde, 5-Bromo-2-formyl-3-methylpyridine, 5-Bromo-3-methyl-2-pyridinecarbaldehyde
OR51763-1G
OR51763-250MG
APOSOR51763-1GEA
150
EUR
APOSOR51763-1G
APOSOR51763-250MG
5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxaldehyde 97%
5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxaldehyde
Formula:
C₇H₆BrNO Peso molecolare: 200,033 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD07776420 CAS Number: 376587-53-0 |