Stampa…
5-Bromo-4-methyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR51558-1G OR51558-250MG
APOSOR51558-1GEA 720 EUR
APOSOR51558-1G APOSOR51558-250MG
5-Bromo-4-methyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
5-Bromo-4-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Formula: C₄H₆BrN₃
Peso molecolare: 176,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32689344
CAS Number: 2514952-93-1