Stampa…
5-Bromo-4-methyl-3-nitro-1H-pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR51557-1G OR51557-250MG
APOSOR51557-1GEA 720 EUR
APOSOR51557-1G APOSOR51557-250MG
5-Bromo-4-methyl-3-nitro-1H-pyrazole 95%
5-Bromo-4-methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₄H₄BrN₃O₂
Peso molecolare: 205,997 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32689343
CAS Number: 2514952-92-0