Stampa…
3-(Phenylethynyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR51556-1G OR51556-250MG
APOSOR51556-1GEA 865 EUR
APOSOR51556-1G APOSOR51556-250MG
3-(Phenylethynyl)benzaldehyde 95%
3-(Phenylethynyl)benzaldehyde
Formula: C₁₅H₁₀O
Peso molecolare: 206,239 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02736017
CAS Number: 115021-39-1