Stampa…
1-Amino-1H-pyrrole-2-carbonitrile hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR51360-1G OR51360-5G
APOSOR51360-1GEA 118 EUR
APOSOR51360-1G APOSOR51360-5G
1-Amino-1H-pyrrole-2-carbonitrile hydrochloride 95%
1-Amino-1H-pyrrole-2-carbonitrile hydrochloride
Formula: C₅H₅N₃·ClH
Peso molecolare: 143,574 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13191739
CAS Number: 937046-97-4