Stampa…
2-(Methoxymethyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR51189-1G OR51189-250MG
APOSOR51189-1GEA 1210 EUR
APOSOR51189-1G APOSOR51189-250MG
2-(Methoxymethyl)benzaldehyde 95%
2-(Methoxymethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,175 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD24395542
CAS Number: 106020-70-6