Stampa…
Methyl 2-chloro-3-hydroxybenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR51187-1G OR51187-250MG
APOSOR51187-1GEA 176 EUR
APOSOR51187-1G APOSOR51187-250MG
Methyl 2-chloro-3-hydroxybenzoate 97%
Methyl 2-chloro-3-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₇ClO₃
Peso molecolare: 186,592 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13189670
CAS Number: 1125632-11-2