Stampa…
7-Bromo-2-iodo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Benzenesulphonyl)-7-bromo-2-iodo-1H-indole
OR51177-1G OR51177-250MG
APOSOR51177-1GEA 655 EUR
APOSOR51177-1G APOSOR51177-250MG
7-Bromo-2-iodo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole 95%
7-Bromo-2-iodo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole
Formula: C₁₄H₉BrINO₂S
Peso molecolare: 462,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2514953-08-1