Stampa…
Triphenyl-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]silane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR51032-1G OR51032-5G
APOSOR51032-1GEA 27.7 EUR
APOSOR51032-1G APOSOR51032-5G
Triphenyl-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]silane 98%
Triphenyl-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]silane
Formula: C₃₀H₃₁BO₂Si
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32708892
CAS Number: 1391041-75-0