Stampa…
2-Bromo-7-chlorospiro[fluorene-9,9'-xanthene] 99%
Fornitore: Apollo Scientific
OR51029-1G OR51029-5G OR51029-10G
APOSOR51029-1GEA 139 EUR
APOSOR51029-1G APOSOR51029-5G APOSOR51029-10G
2-Bromo-7-chlorospiro[fluorene-9,9'-xanthene] 99%
2-Bromo-7-chlorospiro[fluorene-9,9'-xanthene]
Formula: C₂₅H₁₄BrClO
Peso molecolare: 445,735 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32708890
CAS Number: 2259716-83-9