Stampa…
1-Chloro-4-(2-phenylphenyl)benzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
OR51027-1G OR51027-5G
APOSOR51027-1GEA 0 EUR
APOSOR51027-1G APOSOR51027-5G
1-Chloro-4-(2-phenylphenyl)benzene 99%
1-Chloro-4-(2-phenylphenyl)benzene
Formula: C₁₈H₁₃Cl
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 21711-54-6