Stampa…
4-(2-Naphthyl)-N-[4-(2-naphthyl)phenyl]aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Bis(4-(naphthalen-2-yl)phenyl)amine
OR51024-1G OR51024-5G
APOSOR51024-1GEA 72.7 EUR
APOSOR51024-1G APOSOR51024-5G
4-(2-Naphthyl)-N-[4-(2-naphthyl)phenyl]aniline 98%
4-(2-Naphthyl)-N-[4-(2-naphthyl)phenyl]aniline
Formula: C₃₂H₂₃N
Peso molecolare: 421,532 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30478542
CAS Number: 1446448-94-7