Stampa…
(9,9-Diphenylfluoren-4-yl)boronic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (9,9-Diphenyl-9H-fluoren-4-yl)boronic acid
OR51018-10G OR51018-5G
APOSOR51018-10GEA 212 EUR
APOSOR51018-10G APOSOR51018-5G
(9,9-Diphenylfluoren-4-yl)boronic acid 99%
(9,9-Diphenylfluoren-4-yl)boronic acid
Formula: C₂₅H₁₉BO₂
Peso molecolare: 362,228 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29077672
CAS Number: 1224976-40-2