5-Bromopyridazin-4-ol ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR510142-100MG
OR510142-250MG
OR510142-1G
APOSOR510142-100MGEA
230
EUR
APOSOR510142-100MG
APOSOR510142-250MG
APOSOR510142-1G
5-Bromopyridazin-4-ol ≥98%
5-Bromopyridazin-4-ol
Formula:
C₄H₃BrN₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28650545 CAS Number: 1784428-43-8 |