Stampa…
(3-Dibenzothiophen-4-ylphenyl)boronic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3-(Dibenzo[b,d]thiophen-4-yl)phenyl)boronic acid
OR51014-1G OR51014-5G
APOSOR51014-1GEA 66.9 EUR
APOSOR51014-1G APOSOR51014-5G
(3-Dibenzothiophen-4-ylphenyl)boronic acid 99%
(3-Dibenzothiophen-4-ylphenyl)boronic acid
Formula: C₁₈H₁₃BO₂S
Peso molecolare: 304,171 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22200801
CAS Number: 1307859-67-1