Stampa…
Dibenzofuran-2-ylboronic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Dibenzo[b,d]furan-2-ylboronic acid
OR51007-1G OR51007-25G OR51007-5G
APOSOR51007-1GEA 14.7 EUR
APOSOR51007-1G APOSOR51007-25G APOSOR51007-5G
Dibenzofuran-2-ylboronic acid 99%
Dibenzofuran-2-ylboronic acid
Formula: C₁₂H₉BO₃
Peso molecolare: 212,009 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11183307
CAS Number: 402936-15-6