Stampa…
2,5,6,7-Tetrahydro-4H-indazol-4-one ≥97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR510001-1G OR510001-250MG
APOSOR510001-1GEA 280 EUR
APOSOR510001-1G APOSOR510001-250MG
2,5,6,7-Tetrahydro-4H-indazol-4-one ≥97%
2,5,6,7-Tetrahydro-4H-indazol-4-one
Formula: C₇H₈N₂O
Peso molecolare: 136,151 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 912259-10-0