Stampa…
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR50999-25G OR50999-5G OR50999-100G
APOSOR50999-25GEA 109 EUR
APOSOR50999-25G APOSOR50999-5G APOSOR50999-100G
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide 98%
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide
Formula: C₅H₁₀ClO₃P
Peso molecolare: 184,558 g/mol
Punto di fusione: 97…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03425416
CAS Number: 4090-55-5
UN: 1759
ADR: 8,III