Stampa…
3-Bromo-4-nitrophenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR50992-1G OR50992-250MG OR50992-5G
APOSOR50992-1GEA 261 EUR
APOSOR50992-1G APOSOR50992-250MG APOSOR50992-5G
3-Bromo-4-nitrophenylacetic acid
3-Bromo-4-nitrophenylacetic acid
Formula: C₈H₆BrNO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848704
CAS Number: 90004-95-8