Stampa…
3-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR50991-1G OR50991-250MG
APOSOR50991-1GEA 720 EUR
APOSOR50991-1G APOSOR50991-250MG
3-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
3-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Formula: C₈H₆BrNO₄
Peso molecolare: 260,042 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18392318
CAS Number: 400629-31-4