Stampa…
5-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR50990-1G OR50990-250MG OR50990-5G
APOSOR50990-1GEA 139 EUR
APOSOR50990-1G APOSOR50990-250MG APOSOR50990-5G
5-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
5-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Formula: C₈H₆BrNO₄
Peso molecolare: 260,042 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01096363
CAS Number: 124840-61-5