Stampa…
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5099-5G OR5099-1G OR5099-10G
APOSOR5099-5GEA 142 EUR
APOSOR5099-5G APOSOR5099-1G APOSOR5099-10G
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate 98%
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
Punto di fusione: 37…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07783030
CAS Number: 7398-42-7
UN: 1759
ADR: 8,III