Stampa…
5-Chloro-2-nitrophenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR50988-100MG OR50988-1G OR50988-250MG
APOSOR50988-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR50988-100MG APOSOR50988-1G APOSOR50988-250MG
5-Chloro-2-nitrophenylacetic acid
5-Chloro-2-nitrophenylacetic acid
Formula: C₈H₆ClNO₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03206465
CAS Number: 22908-28-7