Stampa…
4-(2,2-Dimethylpropanoylamino)benzenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR50987-1G OR50987-250MG
APOSOR50987-1GEA 647 EUR
APOSOR50987-1G APOSOR50987-250MG
4-(2,2-Dimethylpropanoylamino)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(2,2-Dimethylpropanoylamino)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₁H₁₄ClNO₃S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09971327
CAS Number: 438191-85-6
UN: 1759
ADR: 8,III