Stampa…
5-Bromo-2,4-dimethylbenzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR50986-1G OR50986-250MG
APOSOR50986-1GEA 422 EUR
APOSOR50986-1G APOSOR50986-250MG
5-Bromo-2,4-dimethylbenzoic acid 99%
5-Bromo-2,4-dimethylbenzoic acid
Formula: C₉H₉BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24107212
CAS Number: 842136-27-0