Stampa…
2-Bromo-6-methoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR50983-1G OR50983-25G OR50983-5G
APOSOR50983-1GEA 87.3 EUR
APOSOR50983-1G APOSOR50983-25G APOSOR50983-5G
2-Bromo-6-methoxybenzonitrile 98%
2-Bromo-6-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₆BrNO
Peso molecolare: 212,043 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834771
CAS Number: 1245647-50-0