Stampa…
3,6-Dibromo-9-methyl-9H-carbazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR50970-1G OR50970-25G OR50970-5G
APOSOR50970-1GEA 546 EUR
APOSOR50970-1G APOSOR50970-25G APOSOR50970-5G
3,6-Dibromo-9-methyl-9H-carbazole
3,6-Dibromo-9-methyl-9H-carbazole
Formula: C₁₃H₉Br₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00218274
CAS Number: 58246-82-5