Stampa…
3-Methyl-3H-benzoxazol-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methylbenzo[d]oxazol-2(3H)-one
OR5097-25G OR5097-5G
APOSOR5097-25GEA 203 EUR
APOSOR5097-25G APOSOR5097-5G
3-Methyl-3H-benzoxazol-2-one
3-Methyl-3H-benzoxazol-2-one
Formula: C₈H₇NO₂
Peso molecolare: 149,147 g/mol
Punto di fusione: 82…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00748831
CAS Number: 21892-80-8