Stampa…
2-(Methylamino)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5095-1G OR5095-5G
APOSOR5095-1GEA 0 EUR
APOSOR5095-1G APOSOR5095-5G
2-(Methylamino)phenol
2-(Methylamino)phenol
Formula: C₇H₉NO
Punto di fusione: 89…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00462180
CAS Number: 611-24-5
EINECS: 210-263-5