Stampa…
Methyl[methyl(oxo)phenyl-lambda6-sulphanylidene]amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR50942-1G OR50942-500MG
APOSOR50942-1GEA 1200 EUR
APOSOR50942-1G APOSOR50942-500MG
Methyl[methyl(oxo)phenyl-lambda6-sulphanylidene]amine
Methyl[methyl(oxo)phenyl-lambda6-sulphanylidene]amine
Formula: C₈H₁₁NOS
Peso molecolare: 169,244 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051932
CAS Number: 30004-67-2