Stampa…
2-Bromo-5-methyl-4-nitropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR50930-1G OR50930-5G OR50930-25G
APOSOR50930-1GEA 51 EUR
APOSOR50930-1G APOSOR50930-5G APOSOR50930-25G
2-Bromo-5-methyl-4-nitropyridine 95%
2-Bromo-5-methyl-4-nitropyridine
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 217,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100652
CAS Number: 66092-62-4