Stampa…
Methyl 3-bromo-2-cyanobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR50927-100MG OR50927-1G OR50927-250MG
APOSOR50927-100MGEA 186 EUR
APOSOR50927-100MG APOSOR50927-1G APOSOR50927-250MG
Methyl 3-bromo-2-cyanobenzoate
Methyl 3-bromo-2-cyanobenzoate
Formula: C₉H₆BrNO₂
Peso molecolare: 240,053 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18398740
CAS Number: 1261653-43-3