Diethyl 2-bromo-5-chloroterephthalate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR50907-10G
OR50907-1G
OR50907-5G
APOSOR50907-10GEA
328
EUR
APOSOR50907-10G
APOSOR50907-1G
APOSOR50907-5G
Diethyl 2-bromo-5-chloroterephthalate 97%
Diethyl 2-bromo-5-chloroterephthalate
Formula:
C₁₂H₁₂BrClO₄ Peso molecolare: 335.578 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD12407164 CAS Number: 340148-60-9 |