Stampa…
N-(Phenylmethoxy)urea
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR50831-1G OR50831-250MG
APOSOR50831-1GEA 191 EUR
APOSOR50831-1G APOSOR50831-250MG
N-(Phenylmethoxy)urea
N-(Phenylmethoxy)urea
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Punto di fusione: 114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047867
CAS Number: 2048-50-2