Stampa…
4-Acetyl-2-bromobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR50625-1G OR50625-250MG
APOSOR50625-1GEA 654 EUR
APOSOR50625-1G APOSOR50625-250MG
4-Acetyl-2-bromobenzoic acid
4-Acetyl-2-bromobenzoic acid
Formula: C₉H₇BrO₃
Peso molecolare: 243.054 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26520854
CAS Number: 93273-64-4