3-Methyl-1-[(methylsulphanyl)methanethioyl]-1H-imidazol-3-ium iodide
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₆H₉N₂S₂·I Punto di fusione: 125…127 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32648175 CAS Number: 262350-35-6 |