Stampa…
6-Oxa-2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-oxa-2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride
OR500039-100MG OR500039-250MG
APOSOR500039-100MGEA 195 EUR
APOSOR500039-100MG APOSOR500039-250MG
6-Oxa-2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
6-Oxa-2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formula: C₈H₁₅NO·ClH
Peso molecolare: 177,672 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28894400
CAS Number: 1956322-51-2