Stampa…
3-Bromo-1,7-naphthyridin-8(7H)-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR500038-1G OR500038-250MG
APOSOR500038-1GEA 115 EUR
APOSOR500038-1G APOSOR500038-250MG
3-Bromo-1,7-naphthyridin-8(7H)-one 97%
3-Bromo-1,7-naphthyridin-8(7H)-one
Formula: C₈H₅BrN₂O
Peso molecolare: 225,042 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22548037
CAS Number: 1375301-90-8