Stampa…
7-Chloro-2-methylimidazo[4,5-c]pyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR500036-100MG OR500036-250MG
APOSOR500036-100MGEA 383 EUR
APOSOR500036-100MG APOSOR500036-250MG
7-Chloro-2-methylimidazo[4,5-c]pyridine 95+%
7-Chloro-2-methylimidazo[4,5-c]pyridine
Formula: C₇H₆ClN₃
Peso molecolare: 167,596 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834589
CAS Number: 929074-44-2