Stampa…
4-Chlorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR500034-1G OR500034-250MG
APOSOR500034-1GEA 476 EUR
APOSOR500034-1G APOSOR500034-250MG
4-Chlorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole 95+%
4-Chlorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
Formula: C₆H₃ClN₂S
Peso molecolare: 170,619 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17168971
CAS Number: 2207-28-5